Läs mer
Pimecrolimus, MedChemExpress
Description
Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pimecrolimus |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 137071-32-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C43H68ClNO11 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SDZ-ASM 981 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (39.48 mM) |
| Show More |