Learn More
Pimecrolimus, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441977
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16441977 50 mg 50mg
16415828 10 mg 10mg
16426296 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16441977 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13723
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Spezifikation
Chemical Name or Material Pimecrolimus
Physical Form Solid
CAS 137071-32-0
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C43H68ClNO11
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym SDZ-ASM 981
Solubility Information DMSO : ≥ 32 mg/mL (39.48 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Molecular Weight (g/mol) 810.45
Formula Weight 810.45
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.