Läs mer
Pimelic Acid, 98%
Produktkod. 10235040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10235040 25 g Glasflaska 25g
10571761 100 g Glasflaska 100g
10339033 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10235040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131230250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-16-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-16-0
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00004425
InChI-nyckel WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pimelic acid, 1,5-pentanedicarboxylic acid, pileric acid, heptandioic acid, heptane-1,7-dioic acid, pimelate, 6-carboxyhexanoate, 6-carboxyhexanoic acid, 1,7-heptanedioic acid, unii-bzq96wx25f
PubChem CID 385
ChEBI CHEBI:30531
IUPAC-namn heptandisyra
LEDER OC(=O)CCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimelic acid
Smältpunkt 103.0°C to 106.0°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 212.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2C(CH2)5CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, IV, 2003
Merck Index 15, 7543
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,practically insoluble in cold benzene
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pimelic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.