Läs mer
Pimelinsyra, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488407
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11488407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18495.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-16-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Pimelinsyraderivat är involverade i biosyntesen av aminosyran som kallas lysin. Den appliceras som en prekursor till många polyestrar och polyamider. Det är den sista medlemmen av minnesminnet som används för att hjälpa till att komma ihåg ordningen för de första sex dikarboxylsyrorna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pimelinsyraderivat är involverade i biosyntesen av aminosyran lysin. Den appliceras som en prekursor till många polyestrar och polyamider. Det är den sista medlemmen av minnesminnet som används för att hjälpa till att komma ihåg ordningen för de första sex dikarboxylsyrorna.
Löslighet
Lösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-16-0
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00004425
InChI-nyckel WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pimelic acid, 1,5-pentanedicarboxylic acid, pileric acid, heptandioic acid, heptane-1,7-dioic acid, pimelate, 6-carboxyhexanoate, 6-carboxyhexanoic acid, 1,7-heptanedioic acid, unii-bzq96wx25f
PubChem CID 385
ChEBI CHEBI:30531
IUPAC-namn heptandisyra
LEDER OC(=O)CCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimelic acid
Smältpunkt 102°C to 106°C
Densitet 1.329
Kokpunkt 212°C (10 mmHg)
Linjär formel HO2C(CH2)5CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 1210024
Merck Index 14,7431
Löslighetsinformation Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vikt 160.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.