Läs mer
Pimelic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-d4 acid |
| CAS | 19031-56-2 |
| Molekylformel | C7 2H4 H8 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Heptanedioic-2,2,6,6-d4 acid (9CI), Pimelic-2,2,6,6-d4 acid (8CI), 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-D4 acid, Pimelic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CCCC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,6,6-tetradeuterioheptanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.19 |
| Formel vikt | 164.0987 |