Läs mer
Pimelic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Pentanedicarboxylic acid |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vikt | 160.0736 |