Läs mer
Pimelic Diphenylamide 106 (analog), MedChemExpress
Beskrivning
Pimelic Diphenylamide 106 analog is an analog of Pimelic Diphenylamide 106 with unknown biological activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimelic Diphenylamide 106 (analog) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2070015-24-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H27N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RGFA-8 analog TC-H 106 analog |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (84.88 mM) |
| Visa mer |