Läs mer
Pimelic Diphenylamide 106, MedChemExpress
Beskrivning
Pimelic Diphenylamide 106 is a slow, tight-binding inhibitor of class I HDAC (HDAC 1, 2, and 3, with IC50 values of 150 nM , 760nM, and 370 nM, respectively), demonstrating no activity against class II HDACs.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimelic Diphenylamide 106 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 937039-45-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RGFA-8 TC-H 106 Histone Deacetylase Inhibitor VII |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (368.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |