Läs mer
Pimethixene maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Pimethixene maleate is antihistamine and antiserotonergic compound, acts as an antimigraine agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimethixene maleate |
| CAS | 13187-06-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23NO4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pimetixene maleate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (244.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1CC/C(CC1)=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC=C3.OC(/C=C\C(O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.5 |
| Visa mer |