Läs mer
Pimobendan, MedChemExpress
Produktkod. 16438418
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 16438418
Brand: Medchem Express HYB020410mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4O2
Kvantitet 10 mg
Synonym UD-CG115
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 334.37
Formel vikt 334.37
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.