Läs mer
Pimobendan, MedChemExpress
Produktkod. 16460818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460818 5 mg
16438418 10 mg
16404307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16460818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0204
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4O2
Kvantitet 5 mg
Synonym UD-CG115
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 334.37
Formel vikt 334.37
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus