Läs mer
Pimobendan, Mikromol™
Produktkod. 17901706
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17901706 250 mg
1 options
Produktkod. 17901706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1253.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pimobendan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Analyt- eller komponentnamn Pimobendan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H18 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (5RS)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl- (9CI), 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, Acardi, Pimobendan, Racemic pimobendan, UD-CG 115, UD-CG 115BS, Vetmedin, dl-Pimobendan
InChI formel InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
LEDER COc1ccc(cc1)c2nc3cc(ccc3[nH]2)C4=NNC(=O)CC4C
IUPAC-namn 3-[2-(4-metoxifenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-4-metyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 334.37
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 334,143 g/mol