Läs mer
Pimobendan, Thermo Scientific™
Produktkod. 17382481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17382481 250 mg
17372481 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17382481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468572500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 74150-27-9
Molekylformel C19H18N4O2
Molekylvikt (g/mol) 334.38
MDL-nummer 00761648
InChI-nyckel GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 6-[2-(4-metoxifenyl)-lH-1,3-bensodiazol-6-yl]-5-metyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-on
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C1=NNC(=O)CC1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimobendan
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Titrering med HClO4
Fysisk form Pulver
Koncentration 97,5 % till 102,5 %
UN-nummer 2811
Färg Vit till ljusgul
Merck Index 7516
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 334.37