Läs mer
Pimodivir, MedChemExpress
Beskrivning
Pimodivir (VX-787) is an orally bioavailable inhibitor of influenza A virus polymerases through interaction with the viral PB2 subunit.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimodivir |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1629869-44-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19F2N5O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | VX-787 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (250.38 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |