Läs mer
Tocris Bioscience™ Pimonidazole
Beskrivning
Pimonidazole is a hypoxia detection reagent. Labels hypoxic tumor cells in vivo. Also labels hypoxic mesenchymal stem cells in mouse bone marrow.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol |
| CAS | 70132-50-2 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C11H18N4O3 |
| Formel vikt | Observed MW: 254.29 |