missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pimonidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimonidazole |
| CAS | 70132-50-2 |
| Molekylformel | C11H18N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol, NSC 380540 PD 126675, Ro 03-8799 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O3/c16-10(8-13-5-2-1-3-6-13)9-14-7-4-12-11(14)15(17)18/h4,7,10,16H,1-3,5-6,8-9H2 |
| LEDER | OC(CN1CCCCC1)Cn2ccnc2[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(2-nitroimidazol-1-yl)-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.29 |
| Formel vikt | 254.1379 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?