Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pimozide
Produktkod. 16514204 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16514204 1 g
1 options
Produktkod. 16514204 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 242010010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimozide
CAS 2062-78-4
Smältpunkt 214.0°C to 222.0°C
Molekylformel C28H29F2N3O
MDL-nummer MFCD00055081
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide
InChI-nyckel YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(CCCN1CCC(CC1)N1C(=O)NC2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC-namn 1-{1-[4,4-bis(4-fluorfenyl)butyl]piperidin-4-yl}-2,3-dihydro-lH-1,3-bensodiazol-2-on
Molekylvikt (g/mol) 461.56
Formel vikt 461.55
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.