Läs mer
Pimozide, MedChemExpress
Produktkod. 16401647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16401647 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16401647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12987
MedChemExpress Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM; Pimozide also inhibits STAT3 and STAT5.
Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimozide
CAS 2062-78-4
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H29F2N3O
Kvantitet 50 mg
Synonym R6238
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (36.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Molekylvikt (g/mol) 461.55
Formel vikt 461.55
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease