Learn More
Pimozide N-Oxide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pimozide N-Oxide |
| CAS | 1083078-88-9 |
| Molekylformel | C28 H29 F2 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 2H-Benzimidazol-2-one','1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, Pimozide N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29F2N3O2/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-33(35)18-15-24(16-19-33)32-27-6-2-1-5-26(27)31-28(32)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34) |
| LEDER | [O-][N+]1(CCCC(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)CCC(CC1)N4C(=O)Nc5ccccc45 |
| IUPAC-namn | 3-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-1-oxido-piperidin-1-ium-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.54 |
| Formel vikt | 477.2228 |