Läs mer
Tocris Bioscience™ Pimozide
Beskrivning
Dopamine D2-receptor antagonist and antipsychotic which binds with very high affinity to the cloned rat 5-HT7 receptor (Ki = 0.5 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimozide |
| CAS | 2062-78-4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C28H29F2N3O |
| Formel vikt | 461.55 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.56 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?