Beskrivning
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 85371-64-8 |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Molekylformel | C13H19N5· H2O |
| Renhet | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Källa | Synthetic |
| Mål | Pinacidil Monohydrate K+ channel activator |
| Form | Powder |