Läs mer
Pinacol, 99 %
Produktkod. 11421607
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421607 500 g 500g
11401607 25 g 25g
11411607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25006.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118,176 g/mol
Pinacol används vid framställning av syntetiska mellanprodukter som pinakolboran, bis(pinacolato)dibor och pinakolkloroboran genom reaktion med bortriklorid. Vidare spelar det en viktig roll som en mellanprodukt för biologiskt aktiva föreningar som antivirala, antibakteriella, svampdödande och antituberkulösa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pinacol används vid framställning av syntetiska intermediärer som pinacolboran, bis(pinacolato)diboron och pinacolchloroboran genom reaktion med bortriklorid. Vidare spelar det en viktig roll som en mellanprodukt för biologiskt aktiva föreningar som antivirala, antibakteriella, svampdödande och antituberkulösa.
Löslighet Löslig i
varmt vatten, alkohol och dietyleter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-09-5
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00004462
InChI-nyckel IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
IUPAC-namn 2,3-dimetylbutan-2,3-diol
LEDER CC(C)(C(C)(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pinacol
Smältpunkt 42 °C till 45 °C
Kokpunkt 171 °C till 172 °C
Flampunkt 77 °C (170 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1340501
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7439
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten, alkohol och dietyleter.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.