Learn More
Pinacol, 99 %
Product Code. 10772022 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10772022 100 g Glasflaska 100g
10137800 250 g Glasflaska 250g
11974631 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10772022 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 418001000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Pinacol, 99%, C6H14O2, CAS-nummer-76-09-5, pinacon, pinacol, unii-527qe7i5co, tetrametyletylenglykol, 2,3-dimetyl-2,3-butanediol, 2,3-dimetyl-2,3-dihydroxybutan, 1,1,2,2-tetrametyletylenglykol, 2,3-butanediol, 2,3-dimetyl, 2,3-dihydroxy-2,3-dimetylbutan, 2,3-dimetylbutan-2,3-diol | CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-09-5
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00004462
InChI-nyckel IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
IUPAC-namn 2,3-dimetylbutan-2,3-diol
LEDER CC(C)(C(C)(C)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Pinacol
Namnnotering 99%
Smältpunkt 40,0 °C till 43,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 174,0 °C
Flampunkt 77 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2COHCOH(CH3)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 01,487
Merck Index 15,755
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pinacol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.