Läs mer
Pinakolboran, 97 %
Produktkod. 11318506
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318506 5 g 5g
11328506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17558.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 25015-63-8 | C6H13BO2 | 127,98 g/mol
Pinacolborane används som en prekursor för borsyraestrar genom hydroborering eller kopplingsreaktioner. Det fungerar som ett monofunktionellt hydroborerande medel. Det används i syntesen av osymmetriska biaryler genom aromatisk CH-borylering-korskopplingssekvens. Det är involverat i framställningen av 4,4,5,5-tetrametyl-2-tiofen-2-yl-[1,3,2]dioxaborolan genom att reagera med 2-jod-tiofen. Vidare används det för att framställa vinylboronater genom palladiumkatalyserad koppling med alkenyltriflater och jodider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pinacolborane används som en prekursor för borsyraestrar genom hydroborering eller kopplingsreaktioner. Det fungerar som ett monofunktionellt hydroborerande medel. Det används i syntesen av osymmetriska biaryler genom aromatisk CH-borylering-korskopplingssekvens. Det är involverat i framställningen av 4,4,5,5-tetrametyl-2-tiofen-2-yl-[1,3,2]dioxaborolan genom att reagera med 2-jod-tiofen. Vidare används det för att framställa vinylboronater genom palladiumkatalyserad koppling med alkenyltriflater och jodider.
Löslighet Blandbar med eter, diklormetan
, tetrahydrofuran och organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Luftkänslig och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, vatten, baser och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25015-63-8
Molekylformel C6H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 127.98
MDL-nummer MFCD00674030
InChI-nyckel UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2$l^{2}-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OBOC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pinacolborane
Densitet 0.882
Kokpunkt 42 °C till 43 °C (50 mmHg)
Flampunkt 5 °C (41 °F)
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3399
Beilstein 7802871
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med eter, diklormetan, tetrahydrofuran och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 127.98
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.