Läs mer
Pinakolboran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinacolborane |
| CAS | 25015-63-8 |
| Molekylformel | C6H13BO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Pinacolatoborane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OBOC1(C)C |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.98 |
| Formel vikt | 128.1009 |