Läs mer
Pinacolone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474023
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474023 100 g 100g
11484023 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11474023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10289.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Pinacolone är en föregångare till triazolylpinakolon, triadimefon, paclobutrazol, unikonazol och metribuzin. Dessutom fungerar den som en mellanprodukt för biologiskt aktiva produkter såsom antibakteriella, svampdödande, antivirala och antituberkulösa produkter. Det är en viktig keton i organisk kemi och deltar i kondensation, hydrering och reduktiva amineringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Pinacolone är en föregångare till triazolylpinakolon, triadimefon, paclobutrazol, unikonazol och metribuzin. Dessutom fungerar den som en mellanprodukt för biologiskt aktiva produkter såsom antibakteriella, svampdödande, antivirala och antituberkulösa produkter. Det är en viktig keton i organisk kemi och deltar i kondensation, hydrering och reduktiva amineringsreaktioner.
Löslighet Blandbar med vatten, kloroform, etanol
, eter, aceton och koltetraklorid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-97-8
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00008846
InChI-nyckel PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutan-2-on
LEDER CC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pinacolone
Smältpunkt °C to 53°C
Densitet 0.803 g/mL
Kokpunkt 105°C to 106°C
Flampunkt 5°C (41°F)
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3)3CC(O)CH3
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1224
Merck Index 14,7440
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,acetone and carbon tetrachloride.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pinacolone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pinacolone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.