Läs mer
Pinacolone, TRC
Produktkod. 30424176
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30424176 25 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP45780025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-2-butanone
CAS 75-97-8
Molekylformel C6 H12 O
Kvantitet 25 g
Synonym 3,3-Dimethyl-2-butanone, 1,1,1-Trimethylacetone, 1,1-Dimethylethyl methyl ketone, 2,2-Dimethyl-3-butanone, Methyl tert-butyl ketone, Methyl-t-butylketone, NSC 935, Pinacolin, Pinacoline, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
LEDER CC(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Formel vikt 100.0888
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.