missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pinacolyl Methylphosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinacolyl methylphosphonic acid |
| CAS | 616-52-4 |
| Molekylformel | C7 H17 O3 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methylphosphonic acid','mono-(1,2,2-trimethylpropyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(OP(=O)(C)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 3,3-dimethylbutan-2-yloxy(methyl)phosphinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.1818 |
| Formel vikt | 180.0915 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?