Läs mer
Pinaverium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinaverium Bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H41BrNO4.BrH/c1-26(2)21-6-5-19(22(26)16-21)7-11-31-12-8-28(9-13-32-14-10-28)18-20-15-24(29-3)25(30-4)17-23(20)27;/h15,17,19,21-22H,5-14,16,18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 589.1402 |
| Procent renhet | >95% |