Läs mer
Pindolol EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Pindolol EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 61212-32-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Pindolol Imp. D (EP), Pindolol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-12-10/h1-5,8,12-14H,6-7H2 |
| LEDER | OCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(1H-indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| Visa mer |