Läs mer
Pindolol, MedChemExpress
Produktkod. 16438546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438546 100 mg
1 options
Produktkod. 16438546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0982
MedChemExpress Pindolol (LB-46) is a nonselective β-blocker with partial beta-adrenergic receptor agonist activity, also functions as a 5-HT1A receptor weak partial antagonist (Ki=33nM).
Pindolol (LB-46) is a nonselective β-blocker with partial beta-adrenergic receptor agonist activity, also functions as a 5-HT1A receptor weak partial antagonist (Ki=33nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pindolol
CAS 13523-86-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H20N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym LB-46
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (201.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Molekylvikt (g/mol) 248.32
Formel vikt 248.32
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation