Läs mer
α-Pinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324034
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324034 1 ml
1 options
Produktkod. 30324034 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010041IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-alpha-Pinene
CAS 80-56-8
Analyt- eller komponentnamn DL-alpha-Pinene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Pinene (8CI), (±)-2-Pinene, (±)-α-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Acintene A, Leavo 95, NSC 7727, PC 500, PC 500 (terpene), Sylvapine A, alpha-Pinene, α-Pinene, alpha-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
LEDER CC1=CCC2CC1C2(C)C
IUPAC-namn 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 136.1252 g/mol