Läs mer
α-Pinen, 97%, stabiliserad medα - Tokoferol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10397530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
Produktkod. 10397530
Brand: Thermo Scientific Acros 164362500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-56-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-56-8
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001339
InChI-nyckel GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
PubChem CID 6654
ChEBI CHEBI:36740
IUPAC-namn 4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-3-en
LEDER CC1=CCC2CC1C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Pinene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -55.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 154.0°C to 157.0°C
Flampunkt 38°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4650 to 1.4670
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 7556
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Stabilisator 0.8% alpha-tocopherol
Viskositet <7 mm2/s (40°C)
Formel vikt 136.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.