Läs mer
Pinic Acid (Diastereomeric Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinic Acid (Diastereomeric Mixture) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-9(2)5(4-7(10)11)3-6(9)8(12)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vikt | 186.0892 |
| Procent renhet | >95% |