Läs mer
PINK1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 8E10.1D6, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-36488
Encompass
Produktkod. 15736967
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
PINK1 Monoclonal specifically detects PINK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, SDS-Page, Knockdown Validated.
Specifikationer
Specifikationer
PINK1
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot 2-4 ug/ml, Immunohistochemistry 5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20-50 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml, SDS-Page, Knockdown Validated
Q9BXM7
PINK1
PINK1 antibody was developed using a synthetic peptide made to the human PINK1 protein sequence (between residues 100-250). [Swiss-Prot: Q9BXM7]
Protein G purified
RUO
65018
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
8E10.1D6
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
BRPK, EC 2.7.11.1, FLJ27236, PARK6, Parkinson disease (autosomal recessive) 6, PINK1 monoclonal, protein kinase BRPK, PTEN Induced Kinase 1, PTEN induced putative kinase 1, PTEN-induced putative kinase protein 1, serine/threonine-protein kinase PINK1, mit
Mouse
62.7 kDa
0.1 mg
Primary
Human PINK1 protein sequence (between residues 100-250), only reactive to isoform 1.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only