Läs mer
Pinobanksin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinobanksin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 272.0685 |