Läs mer
Pinobanksin, TRC
Produktkod. 17952565
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17952565 2.5 mg 2.5mg
17904995 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17952565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4683502.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 548-82-3
Molekylformel C15H12O5
Molekylvikt (g/mol) 272.25
Synonym (2R,3R)-2,3-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (2R-trans)-2,3-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxyflavanone, (2R,3R)-Pinobanksin, 3,5,7-Trihydroxyflavanone, Dihydrogalangin
IUPAC-namn (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-fenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
LEDER O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pinobanksin
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
Formel vikt 272.0685