Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinometostat |
| CAS | 1380288-87-8 |
| Synonym | EPZ-5676 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C30H42N8O3 |
| Formel vikt | 562.71 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |