Läs mer
Pinometostat, MedChemExpress
Beskrivning
Pinometostat (EPZ-5676) is a potent DOT1L histone methyltransferase inhibitor with a Ki of 80 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinometostat |
| CAS | 1380288-87-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H42N8O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | EPZ-5676 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (177.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (177.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN([C@@H]4C[C@H](CCC5=NC6=C(C=CC(C(C)(C)C)=C6)N5)C4)C(C)C)O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.71 |
| Visa mer |