Läs mer
Pinonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Pinonic acid |
| CAS | 473-72-3 |
| Molekylformel | C10 H16 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (1R,3R)-rel-3-acetyl-2,2-dimethyl-cyclobutaneacetic acid, (±)-cis-Pinonic acid, DL-cis-Pinonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[(1R,3R)-3-acetyl-2,2-dimethyl-cyclobutyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vikt | 184.1099 |