Läs mer
(+)-Pinoresinol (>80 % elektromagnet), TRC
Produktkod. 17927324
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17927324 50 mg
17908394 5 mg
17908404 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17927324 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP46889050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-36-5
Molekylformel C20 H22 O6
Molekylvikt (g/mol) 358.38
Synonym 4,4'-((1S,3aR,4S,6aR)-Hexahydrofuro[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2-methoxyphenol), Pinoresinol, (+)-Pinoresinol, Phenol, 4,4'-[(1S,3aR,4S,6aR)-tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis[2-methoxy-, Phenol, 4,4'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[2-methoxy-, [1S-(1α,3aα,4α,6aα)]-, Phenol, 4,4'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[2-methoxy-, stereoisomer (8CI), Pinoresinol (6CI,7CI), 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, phenol deriv., (+)-Pinoresinol, 4,4'-[(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis[2-methoxyphenol], NSC 35444, d-Pinoresinol, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan Phenol Derivative, Pinoresinol
IUPAC-namn 4-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(4-hydroxy-3-metoxifenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]-2-metoxyfenol
LEDER COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Pinoresinol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
Formel vikt 358.1416
Procent renhet >95%