Läs mer
Pinoresinol Diglucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinoresinol diglucoside |
| CAS | 63902-38-5 |
| Molekylformel | C32 H42 O16 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside','[(1S,3aR,4S,6aR)-tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2-methoxy-4,1-phenylene) bis-, β-D-Glucopyranoside','(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2-methoxy-4,1-phenylene) bis-','[1S-(1α,3aα,4α,6aα)]-, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan','β-D-glucopyranoside deriv., (+)-Pinoresinol di-O-β-D-glucopyranoside, (+)-Pinoresinol di-β-D-glucopyranoside, Pinoresinol di-β-D-glucoside, Pinoresinol diglucoside, [(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2-methoxy-4,1-phenylene) bis-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C32H42O16/c1-41-19-7-13(3-5-17(19)45-31-27(39)25(37)23(35)21(9-33)47-31)29-15-11-44-30(16(15)12-43-29)14-4-6-18(20(8-14)42-2)46-32-28(40)26(38)24(36)22(10-34)48-32/h3-8,15-16,21-40H,9-12H2,1-2H3/t15-,16-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(OC)c5 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-[3-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]-2-methoxyphenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 682.67 |
| Formel vikt | 682.2473 |