missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pinoxaden 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319605
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319605 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319605 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16215000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pinoxaden
CAS 243973-20-8
Analyt- eller komponentnamn Pinoxaden
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H32 N2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym NewAxial, 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Ester;
InChI formel InChI=1S/C23H32N2O4/c1-7-16-13-15(3)14-17(8-2)18(16)19-20(26)24-9-11-28-12-10-25(24)21(19)29-22(27)23(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3
LEDER CCc1cc(C)cc(CC)c1C2=C(OC(=O)C(C)(C)C)N3CCOCCN3C2=O
IUPAC-namn [8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-9-oxo-1,2,4,5-tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-yl] 2,2-dimethylpropanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 400.51
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 400.2362 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.