Läs mer
Pinoxaden, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinoxaden |
| CAS | 243973-20-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H32 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NewAxial, Pinoxaden |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O4/c1-7-16-13-15(3)14-17(8-2)18(16)19-20(26)24-9-11-28-12-10-25(24)21(19)29-22(27)23(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3 |
| LEDER | CCc1cc(C)cc(CC)c1C2=C(OC(=O)C(C)(C)C)N3CCOCCN3C2=O |
| IUPAC-namn | [8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-9-oxo-1,2,4,5-tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-yl] 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.51 |
| Visa mer |