missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pioglitazone-d4 (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pioglitazone-d4 |
| CAS | 1134163-31-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H16D4N2O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl]ethoxy-d4]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, AD-4833-d4, Actos-d4, U-72107A-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23)/i9D2,10D2 |
| LEDER | CCC1=CC=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=CC=C(CC3C(NC(S3)=O)=O)C=C2)N=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.46 |
| Formel vikt | 360.1446 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?