Läs mer
(±)-Pioglitazone-d4 (phenyl-d4), TRC
Produktkod. 30414497
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414497 5 mg
30414485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30414497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4699965MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1134163-29-3
Molekylformel C19 2H4 H16 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 360.46
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl-2,3,5,6-d4]methyl]- (ACI), 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl-2,3,5,6-d4]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), (RS)-5-(4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl-2,3,5,6-d4)thiazolidine-2,4-dione, Pioglitazone-d4, Pioglitazone-D4 (phenyl-D4)
IUPAC-namn 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
LEDER [2H]c1c([2H])c(OCCc2ccc(CC)cn2)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)NC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Pioglitazone phenyl-d4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23)/i4D,5D,7D,8D
Formel vikt 360.1446