Läs mer
Pioglitazone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Pioglitazone Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pioglitazone Hydrochloride |
| CAS | 112529-15-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pioglitazone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O3 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pioglitazone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H |
| LEDER | Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1 |
| IUPAC-namn | 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione;hydrochloride |
| Visa mer |