Läs mer
Pioglitazone N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pioglitazone N-Oxide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-13-3-6-15(21(24)12-13)9-10-25-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)20-19(23)26-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,20,22,23) |
| Formel vikt | 372.1144 |