Läs mer
Pioglitazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pioglitazone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23) |
| Formel vikt | 356.1195 |
| Procent renhet | >95% |