Läs mer
OHAUS™ Pioneer™ Precisionsvåg
Produktkod. p-200022962 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
PX12001
PX12001/E
Kalibrering:
Extern
Internt
Produktkod. 17951292
Brand: OHAUS™ 30868072
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Prisvärd Pioneer™ Precisionsbalans för att uppnå tillförlitliga resultat.
  • PX erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • PX har ett nedre hölje av gjuten metall, en underpanna och en vågskål av rostfritt stål, och är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • Pioneer har en andra radens display för ytterligare information eller vägledning, användarvalbara miljöfilter och ljusstyrkainställningar, och USB anslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000; Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklass B, immunitet Industriella krav) GLP/GMP-kompatibel
Anslutningstyp RS232, USB
Kapacitet 12 kg
Visningstyp 2-raders bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.1 g
För användning med (applikation) Grundvägning, delarräkning, procentvägning, djurvägning, densitetsbestämning, formulering
Inkluderar Kåpa som används
Linjäritet 0.2 g
Material Rostfritt stål
Min. Provvikt 160.0 g
Modell PX12001
Pannform Rektangulär
Repeterbarhet 0.1 g
Stabiliseringstid 1,0 sek
Typ Precisionsvåg
Mått (L x B x H) 321 x 209 x 101 mm
Längd (engelska) 12,6 tum
Längd (metrisk) 321.0 mm
Längd (metrisk) Pan 248.0 mm
Bredd (engelska) 8,2 tum
Bredd (metrisk) 209.0 mm
Bredd (metrisk) panorering 193.0 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 101.0 mm
Vikt (engelska) 7.7 lb.
Vikt (metrisk) 3.5 kg
Elektriska krav Strömingång: 100/240 V, ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA, Uteffekt: 12 VDC, 0,5 A
Amperage AC Adapteringång: 0,3 A, AC Adapterutgång: 0,84 A
Lagligt för handel Nej
Kalibrering Internt